AuftragsverfolgungKontakt
Handheld refractometers | Avantor
Handheld refractometers
Handheld refractometer, R-5000, 1,333 - 1,520 nD, 0,001 nD
Artikelnr. 635-0134
Anbieter:   Atago
Handheld refractometers
Artikelnr. 635-0134
Anbieter:  Atago
Handheld refractometers
Handheld refractometers
Handheld refractometer, R-5000, 1,333 - 1,520 nD, 0,001 nD
Preis
495,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These handheld refractometers provide three stages of scale - Calibrated with water.
Spezifikationen
  • Modell:
    R-5000
  • Messbereich:
    1,333 - 1,520 nD
  • Auflösung:
    0,001 nD
  • Bezeichnung:
    Handheld refractometer
  • Cat. No.:
    635-0134
  • B×T×H:
    40×40×20 mm
  • Gewicht:
    600 g