AuftragsverfolgungKontakt
Handheld refractometers | Avantor
Handheld refractometers
Handheld refractometer, HSR-500, 0,0 − 90,0 °Bx, 0,2 °Brix
Artikelnr. ATAG2340
Anbieter:   Atago
Handheld refractometers
Artikelnr. ATAG2340
Anbieter:  Atago
Handheld refractometers
Handheld refractometers
Handheld refractometer, HSR-500, 0,0 − 90,0 °Bx, 0,2 °Brix
Preis
495,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These handheld refractometers provide three stages of scale - Calibrated with water.
Spezifikationen
  • Modell:
    HSR-500
  • Messbereich:
    0,0 − 90,0 °Bx
  • Auflösung:
    0,2 °Brix
  • Bezeichnung:
    Handheld refractometer
  • Cat. No.:
    ATAG2340
  • B×T×H:
    40×40×20 mm
  • Gewicht:
    600 g