Abbe refractometers
Abbe refractometer, NAR-2T•LO, 1,15 − 1,48 nD
Artikelnr. ATAG1227
Anbieter: Atago
Springe zu:
Product Details & Documents
These Abbe refractometers are designed to meet the requirements in routine applications.
Single wavelengths and standard temperatures are measured at extended ranges, elevated temperatures, in solid samples (films, plastic sheets).
Spezifikationen
- Modell:NAR-2T•LO
- Bezeichnung:Abbe refractometer
- Brechungsindex:1,15 − 1,48 nD
- Cat. No.:ATAG1227
- Genauigkeit:±0,0002 nD
- B×T×H:130×180×230 mm
- Genauigkeit des Temperatursensors:±0,2 °C
- Temperaturmessung:5...120 °C
- Temperatursensor:±0,2 °C
- Lichtquelle:LEDs
- Gewicht:5,8 kg
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ATAGRE-1581Adapter für Filmprobe, Prisma, für Refraktometer DR-A1Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ATAGRE-1197Teststück A, mit m-Naphthalin, 4 ml, 1,516 nD, für Refraktometer NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M4 und DR-M4/1550Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ATAGRE-1196Kontaktflüssigkeit – Monobrom-Naphthalin, 4 ml, 1,63 nD, für Refraktometer DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HIEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ATAGRE-1195Teststück A, mit m-Naphthalin, 4 ml, 1,516 nD, für Refraktometer DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2 und DR-M2/1550Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ATAGRE-1165Thermoanzeige (DTM-1), für NAR-1T•LO, NAR-2T•LO und NAR-2T•HIEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- ATAGRE-1358Thermistoreinheit, F, für Refraktometer NAR-2T•HI und NAR-2T•LOEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST