Hefeextrakt
Hefeextrakt, 100 g
Anbieter: VWR Chemicals
Springe zu:
Product Details & Documents
Der wasserlösliche Teil der autolysierten Hefe enthält einen Vitamin-B-Komplex.
- High purity extract
- Used for supplementing media
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:100 g
- Bezeichnung:Hefeextrakt