AuftragsverfolgungKontakt
Silbernitrat ≥99% ACS
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Artikelnr. 0377-25G
Oxidierend
Ätzend
Umwelt
Anbieter:   VWR Chemicals
Silbernitrat ≥99% ACS
Artikelnr. 0377-25G
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7761-88-8
Silbernitrat ≥99% ACS
Silbernitrat ≥99% ACS
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
CAS Nummer:  7761-88-8
Preis
313,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Staining protein after electrophoretic separation. Also used to determine chloride ions in solution.
Synonyme:  Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
  • CAS Nummer:7761-88-8
  • Formel:AgNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003414
  • Molekulargewicht:169.87 g/mol
  • Merck-Index:12,08661
  • Siedepunkt:444 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:210 °C
  • Dichte:4,35 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-853-9
  • UN:1493
  • ADR:5.1,II
  • REACH:01-2119513705-43
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance (ACS):
    Colorless or white solid.
  • Chloride:
    ≤ 0,0005%
  • Clarity of Solution:
    Pass
  • Copper:
    ≤ 0,0002%
  • Free Acid Test:
    Pass
  • Iron:
    ≤ 0,0002%
  • Lead:
    ≤ 0,001%
  • Purity:
    ≥ 99%
  • Substances not Precipitated by HCl:
    ≤ 0,01%
  • Sulphate:
    ≤ 0,002%
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g
Spezifikationen