AuftragsverfolgungKontakt
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Linerless, 24-415, Weiß, PP
  215-1249
Schraubverschlüsse, Nalgene®
  215-1249
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Schraubverschlüsse, Nalgene®
Linerless, 24-415, Weiß, PP
452,00 €
1 * 1.000 ST
PP, farbig.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +135 °C
  • Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
  • Verschlussgröße:
    24-415
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Linerless
  • Material:
    PP
  • Seq:
    08
  • Cat. No.:
    215-1249
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung