AuftragsverfolgungKontakt
Spitzkolben mit Normschliff | Avantor
Spitzkolben mit Normschliff
5 ml, 14/23 NS, 75 mm, 26 mm
Artikelnr. 201-0320
Anbieter:   Lenz Laborglas
Spitzkolben mit Normschliff
Artikelnr. 201-0320
Anbieter:  Lenz Laborglas
Spitzkolben mit Normschliff
Spitzkolben mit Normschliff
5 ml, 14/23 NS, 75 mm, 26 mm
Preis
11,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Normschliff-Hülse und weißem Beschriftungsfeld.
Dokumente
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    26 mm
  • Hülse:
    14/23 NS
  • Kapazität:
    5 ml
  • Höhe:
    75 mm
  • Seq:
    01