AuftragsverfolgungKontakt
Leitfähigkeitsstandards | Avantor
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandard in Glasflasche, mit 36 Monaten Stabilität, 706 µS/cm, 250 mL
Artikelnr. HAMI238929
Anbieter:   HAMILTON BONADUZ
Leitfähigkeitsstandards
Artikelnr. HAMI238929
Anbieter:  HAMILTON BONADUZ
CAS Nummer:  
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandard in Glasflasche, mit 36 Monaten Stabilität, 706 µS/cm, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
127,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Leitfähigkeitsstandards mit einer Stabilität von ±1% – garantiert über eine Lebensdauer von bis zu drei Jahren.
  • Bleibt bei 1,3 μs/cm mindestens 1 Jahr stabil, bei allen anderen Werten bis zu 3 Jahre
  • Zertifikat mit Kalibrierdokument von DFM
  • Verfallsdatum auf jeder Flasche angegeben
  • Flaschen dürfen insgesamt 60 Minuten geöffnet bleiben
Das Verfahren zur Bestimmung der Leitfähigkeit wurde in Zusammenarbeit mit DFM (Dänisches Institut für grundlegende Metrologie) entwickelt. Eine repräsentative Anzahl von Flaschen aus jeder Charge wird von DFM gemessen. Ihr Wert wird auf dem Kalibrierungszertifikat und auf jeder Flasche vermerkt. DFM genießt im Bereich der elektrolytischen Leitfähigkeit das höchste Ansehen in Europa und ist mit einer absoluten Messzelle ausgestattet, die in Zusammenarbeit mit NIST entwickelt wurde und von der dänischen Akkreditierungsagentur DANAK auf eine Leitfähigkeit von 0,9 μs/cm akkreditiert ist.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Leitfähigkeitsstandard in Glasflasche, mit 36 Monaten Stabilität
  • Leitfähigkeit:
    706 µS/cm
Spezifikationen