Messschaufeln
500 ml, 350 mm
231-0331
: Brand
HDPE, naturfarben. Mit flachem, abgeschrägtem Ende.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Robuste Ausführung
- Kapazität:500 ml
- Länge:350 mm
- Seq:02