Messschaufeln
1000 ml, 385 mm
Artikelnr. 231-0339
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, weiß. Mit flachem, abgeschrägtem Ende und verstärktem Griff.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Spezifikationen
- Kapazität:1000 ml
- Länge:385 mm