AuftragsverfolgungKontakt
Messschaufeln | Avantor
Messschaufeln
500 ml, 315 mm
Artikelnr. 231-0120
Anbieter:   Brand
Messschaufeln
Artikelnr. 231-0120
Anbieter:  Brand
Messschaufeln
Messschaufeln
500 ml, 315 mm
Preis
36,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, weiß. Mit flachem, abgeschrägtem Ende und verstärktem Griff.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Spezifikationen
  • Kapazität:
    500 ml
  • Länge:
    315 mm