Pasteurpipetten
2,0 ml, 7 mm, 225 mm, 250/Box, 4 Boxen/Packung
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
Natron-Kalk-Glas.
Lang ausgezogene, feine Spitze. Saugrohrende mit Verengung für Wattestopfen. Innendurchmesser an der Spitze: ca. 1,0 mm.
Zertifizierung: ISO 7712
Dokumente
Spezifikationen
- Ext.Ø:7 mm
- Verpackt:250/Box, 4 Boxen/Packung
- Kapazität:2,0 ml
- Länge:225 mm