Pasteurpipetten
2,0 ml, 7 mm, 145 mm, 250/Box, 4 Boxen/Packung
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
Natron-Kalk-Glas.
Lang ausgezogene, feine Spitze. Saugrohrende mit Verengung für Wattestopfen. Innendurchmesser an der Spitze: ca. 1,0 mm.
Zertifizierung: ISO 7712
Dokumente
Spezifikationen
- Ext.Ø:7 mm
- Verpackt:250/Box, 4 Boxen/Packung
- Kapazität:2,0 ml
- Länge:145 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.