AuftragsverfolgungKontakt
Iris scissors
Iris scissors
Scharf/scharf, 115 mm
Artikelnr. MART11-982-11
Anbieter:   KLS Martin Group
Iris scissors
Artikelnr. MART11-982-11
Anbieter:  KLS Martin Group
Iris scissors
Scharf/scharf, 115 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dissecting scissors made of stainless steel. One model features a TC Gold finish.
  • TC Gold finish: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life
  • Straight or curved available
Spezifikationen
  • Typ:
    Scharf/scharf
  • Länge:
    115 mm
  • Seq:
    02