AuftragsverfolgungKontakt
Drigalskispatel
Drigalskispatel
165 mm, 40 mm
Artikelnr. 231-1085
Anbieter:   RSG
Drigalskispatel
Artikelnr. 231-1085
Anbieter:  RSG
Drigalskispatel
Drigalskispatel
165 mm, 40 mm
Preis
33,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
  • Für bakteriologische Anwendungen
  • Auch als Rührer verwendbar
  • Für die gleichmäßige Verteilung oder bessere Ausbreitung von Medien
Spezifikationen
  • Länge:
    165 mm
  • Klingenbreite:
    40 mm