Specific gravity cups, calibrated
Stainless steel, 50 ml
Artikelnr. SIMEVF2100
Anbieter: Industrial Physics
Springe zu:
Product Details & Documents
Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
- Density is defined as weight per unit volume at a specified temperature
- Available in anodised aluminium or stainless steel
Zertifizierung: According to ISO 2811, DIN 53 217 and ASTM D 1475.
Lieferumfang: Supplied with a calibration certificate.
Dokumente
TQC Company Video
Videos
Spezifikationen
- Volumen (nom.):50 ml
- Bezeichnung:Stainless steel
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.