AuftragsverfolgungKontakt
Bottle brushes, with head bundle | Avantor
Bottle brushes, with head bundle
Brush for 1 l bottle, with bleached bristle fill material, Schweineborsten, 140 mm, 80 mm, Stahl, verzinkt, 550 mm
Artikelnr. REIT63800234
Bottle brushes, with head bundle
Artikelnr. REIT63800234
Bottle brushes, with head bundle
Brush for 1 l bottle, with bleached bristle fill material, Schweineborsten, 140 mm, 80 mm, Stahl, verzinkt, 550 mm
Preis
174,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Spezifikationen
  • Borstenmaterial:
    Schweineborsten
  • Bürstenkopf Ø:
    80 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Stahl, verzinkt
  • Bezeichnung:
    Brush for 1 l bottle, with bleached bristle fill material
  • Seq:
    08
  • Gesamtlänge:
    550 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    140 mm