Trypsinizing flasks, WHEATON®
700 ml, Schraubverschluss oben, 51-400, Schraubverschluss, 20-415
WHEA355757
Borosilicate glass, clear.
- With pour out and caps
- Fluted design improves mixing
- Deep skirted screw caps
These flasks feature deep-fluted sides to promote mixing. A dam below the sidearm retains untrypsinized tissue when decanting. A deep skirted screw cap on the sidearm prevents contamination of flask contents. The sidearm allows easier decanting of contents while retaining large particles behind the dam. Sidearm caps are 20-415 size. Caps have white styrene-butadiene rubber liners.
- Kapazität:700 ml
- Bezeichnung:Schraubverschluss oben, 51-400
- Hals:Schraubverschluss, 20-415
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.