AuftragsverfolgungKontakt
Trypsinizing flasks, WHEATON® | Avantor
Trypsinizing flasks, WHEATON®
300 ml, Schraubverschluss oben, 38-430, Schraubverschluss, 20-415
Artikelnr. WHEA355755
Anbieter:   DWK Life Sciences
Trypsinizing flasks, WHEATON®
Artikelnr. WHEA355755
Anbieter:  DWK Life Sciences
Trypsinizing flasks, WHEATON®
Trypsinizing flasks, WHEATON®
300 ml, Schraubverschluss oben, 38-430, Schraubverschluss, 20-415
Preis
213,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear.
  • With pour out and caps
  • Fluted design improves mixing
  • Deep skirted screw caps
These flasks feature deep-fluted sides to promote mixing. A dam below the sidearm retains untrypsinized tissue when decanting. A deep skirted screw cap on the sidearm prevents contamination of flask contents. The sidearm allows easier decanting of contents while retaining large particles behind the dam. Sidearm caps are 20-415 size. Caps have white styrene-butadiene rubber liners.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    300 ml
  • Bezeichnung:
    Schraubverschluss oben, 38-430
  • Hals:
    Schraubverschluss, 20-415