AuftragsverfolgungKontakt
Trypsinizing flasks, WHEATON® | Avantor
Trypsinizing flasks, WHEATON®
35 ml, Top screw cap 24-430, Screw cap 20-415
Artikelnr. 392-0369
Anbieter:   DWK Life Sciences
Trypsinizing flasks, WHEATON®
Artikelnr. 392-0369
Anbieter:  DWK Life Sciences
Trypsinizing flasks, WHEATON®
Trypsinizing flasks, WHEATON®
35 ml, Top screw cap 24-430, Screw cap 20-415
Preis
176,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear.
  • With pour out and caps
  • Fluted design improves mixing
  • Deep skirted screw caps
These flasks feature deep-fluted sides to promote mixing. A dam below the sidearm retains untrypsinized tissue when decanting. A deep skirted screw cap on the sidearm prevents contamination of flask contents. The sidearm allows easier decanting of contents while retaining large particles behind the dam. Sidearm caps are 20-415 size. Caps have white styrene-butadiene rubber liners.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    35 ml
  • Bezeichnung:
    Top screw cap 24-430
  • Hals:
    Screw cap 20-415
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.