AuftragsverfolgungKontakt
Dropping bottles, LDPE, Wheaton® | Avantor
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
60 ml, 85 mm, 39 mm, 20-410
Artikelnr. 215-4148
Anbieter:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Artikelnr. 215-4148
Anbieter:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
60 ml, 85 mm, 39 mm, 20-410
Preis
290,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    39 mm
  • Gewinde:
    20-410
  • Kapazität:
    60 ml
  • Höhe:
    85 mm
  • Seq:
    27
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.