Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
7 ml, 51 mm, 19 mm, 15-415
Artikelnr. WHEAW242833-A
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Spezifikationen
- Ext.Ø:19 mm
- Gewinde:15-415
- Kapazität:7 ml
- Höhe:51 mm
- Seq:20
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.