AuftragsverfolgungKontakt
Dropping bottles, LDPE, Wheaton® | Avantor
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
3 ml, 39 mm, 14 mm, 8-425
Artikelnr. WHEAW242831-A
Anbieter:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Artikelnr. WHEAW242831-A
Anbieter:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
3 ml, 39 mm, 14 mm, 8-425
Preis
1 460,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    14 mm
  • Gewinde:
    8-425
  • Kapazität:
    3 ml
  • Höhe:
    39 mm
  • Seq:
    15