AuftragsverfolgungKontakt
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
10 ml, 46 mm, 25 mm, 15-415
Artikelnr. WHEAW242824-A
Anbieter:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Artikelnr. WHEAW242824-A
Anbieter:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
10 ml, 46 mm, 25 mm, 15-415
Preis
1 630,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    25 mm
  • Gewinde:
    15-415
  • Kapazität:
    10 ml
  • Höhe:
    46 mm
  • Seq:
    08