AuftragsverfolgungKontakt
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
30 ml, 70 mm, 32 mm, 20-410
Artikelnr. WHEAW242826-A
Anbieter:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Artikelnr. WHEAW242826-A
Anbieter:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
30 ml, 70 mm, 32 mm, 20-410
Preis
2 290,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    32 mm
  • Gewinde:
    20-410
  • Kapazität:
    30 ml
  • Höhe:
    70 mm
  • Seq:
    12