AuftragsverfolgungKontakt
Spray bottles, WHEATON®
20 ml, 83 mm, mit PP-Schraubverschluss
  WHEA226433
Spray bottles, WHEATON®
  WHEA226433
Spray bottles, WHEATON®
20 ml, 83 mm, mit PP-Schraubverschluss
450,00 €
1 * 144 ST
Bottle made of white LDPE (Low Density Polyethylene).
  • Includes bottle, atomizer tip, dip tube and screw cap
  • Screw cap made from polypropylene
Oval spray bottle.
  • Typ:
    mit PP-Schraubverschluss
  • Kapazität:
    20 ml
  • Höhe:
    83 mm
  • Seq:
    01