AuftragsverfolgungKontakt
Spray bottles, WHEATON®
Spray bottles, WHEATON®
35 ml, 94 mm, mit PP-Schraubverschluss
Catalog # WHEA226434
Supplier:   DWK Life Sciences
Spray bottles, WHEATON®
Catalog # WHEA226434
Supplier:  DWK Life Sciences
Spray bottles, WHEATON®
35 ml, 94 mm, mit PP-Schraubverschluss
Price
518,00 €
Log in for availability
1 * 144 ST
Product Details & Documents
Bottle made of white LDPE (Low Density Polyethylene).
  • Includes bottle, atomizer tip, dip tube and screw cap
  • Screw cap made from polypropylene
Oval spray bottle.
Specifications
  • Typ:
    mit PP-Schraubverschluss
  • Kapazität:
    35 ml
  • Höhe:
    94 mm
  • Seq:
    02