AuftragsverfolgungKontakt
Spray bottles, WHEATON®
Spray bottles, WHEATON®
60 ml, 108 mm, mit PP-Schraubverschluss
Artikelnr. WHEA226436
Anbieter:   DWK Life Sciences
Spray bottles, WHEATON®
Artikelnr. WHEA226436
Anbieter:  DWK Life Sciences
Spray bottles, WHEATON®
60 ml, 108 mm, mit PP-Schraubverschluss
Preis
591,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 144 ST
Product Details & Documents
Bottle made of white LDPE (Low Density Polyethylene).
  • Includes bottle, atomizer tip, dip tube and screw cap
  • Screw cap made from polypropylene
Oval spray bottle.
Spezifikationen
  • Typ:
    mit PP-Schraubverschluss
  • Kapazität:
    60 ml
  • Höhe:
    108 mm
  • Seq:
    03