Snap caps for sample bottles, WHEATON®
30 mm, 16/24/30/37/44 ml
Artikelnr. WHEA242615
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Natural low density polyethylene.
- All sizes have tabs for easy removal
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
For WHEATON snap cap sample bottles.
Spezifikationen
- Verschlussgröße:30 mm
- Für Flaschen:16/24/30/37/44 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.