AuftragsverfolgungKontakt
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2 | Avantor
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
1 kg, 1,6 ± mg, Cylindrical test weight
Artikelnr. 611-0896
Anbieter:   Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Artikelnr. 611-0896
Anbieter:  Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
1 kg, 1,6 ± mg, Cylindrical test weight
Preis
558,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Spezifikationen
  • Gewicht:
    1 kg
  • Seq:
    19
  • Toleranz:
    1,6 ± mg
  • Typ:
    Cylindrical test weight
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.