AuftragsverfolgungKontakt
Calibration weight sets, OIML class E2 | Avantor
Calibration weight sets, OIML class E2
1 − 1000 g, Mit Zertifikat
Artikelnr. SARBYCS31-612-02
Anbieter:   Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E2
Artikelnr. SARBYCS31-612-02
Anbieter:  Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E2
Calibration weight sets, OIML class E2
1 − 1000 g, Mit Zertifikat
Preis
3 650,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents
These E2 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
  • Density of 8,0 g/dm³
  • Knob weights highly polished
  • Highly corrosion-resistant
Lieferumfang: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and above in a wooden case; from 1 kg and above, additionally supplied with gloves; Service weight set in a plastic carrying case.
Spezifikationen
  • Gewichtssatz:
    1 − 1000 g
  • Seq:
    14
  • Typ:
    Mit Zertifikat
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.