AuftragsverfolgungKontakt
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
1 − 1000 g, Drahtgewichtsset, mit Handschuhen, ohne Zertifikat
Artikelnr. SARBYCS31-611-00
Anbieter:   Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Artikelnr. SARBYCS31-611-00
Anbieter:  Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Calibration weight sets, OIML class E1
1 − 1000 g, Drahtgewichtsset, mit Handschuhen, ohne Zertifikat
Preis
5 570,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
  • Density of 8,0 g/dm³
  • Knob weights highly polished
  • Highly corrosion-resistant
Lieferumfang: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Spezifikationen
  • Gewichtssatz:
    1 − 1000 g
  • Seq:
    06
  • Typ:
    Drahtgewichtsset, mit Handschuhen, ohne Zertifikat