Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Petrischalen | Avantor

Petrischalen

Mit 2 Teilbereichen (20 ml), 90 mm, 16 mm, Unsteril, 20/Packung
Artikelnr. 391-0261
Anbieter:   Greiner Bio-One
Petrischalen
Artikelnr. 391-0261
Anbieter:  Greiner Bio-One
Petrischalen
Petrischalen

Mit 2 Teilbereichen (20 ml), 90 mm, 16 mm, Unsteril, 20/Packung

Preis
80,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 480 ST
Product Details & Documents

Aus glasklarem PS für optimale Mikroskopierbarkeit. Version mit oder ohne Belüftungsnocken.

  • Gute Stapelbarkeit
  • Schwere Ausführung für eine höhere Temperaturbeständigkeit bei Arbeiten mit heißem Agar
  • Mit Belüftungsnocken für den besseren Gasaustausch bzw ohne Nocken für lange Inkubationszeiten

Dokumente

Spezifikationen
  • Ø:
    90 mm
  • Verpackt:
    20/Packung
  • Sterilität:
    Unsteril
  • Ausführung:
    Mit 2 Teilbereichen (20 ml)
  • Höhe:
    16 mm
  • Seq:
    07
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.