AuftragsverfolgungKontakt
Screw caps for screw thread tubes | Avantor
Screw caps for screw thread tubes
GL 18, , ,
Artikelnr. LENZ01320018
Anbieter:   Lenz Laborglas
Screw caps for screw thread tubes
Artikelnr. LENZ01320018
Anbieter:  Lenz Laborglas
Screw caps for screw thread tubes
Screw caps for screw thread tubes
GL 18, , ,
Preis
3,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PBT,red, with PTFE coated silicone sealing (VMQ).
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to 180 °C
  • Autoclavable, sterilisable with hot air
Spezifikationen
  • Gewinde:
    GL 18
  • Seq:
    02