Roller bottles, WHEATON®
Glatte Oberfläche, schwarzer Phenolverschluss mit Gummimantel und Rand (51 mm), 2500 ml, 940 cm², 110×355 mm, 4/Karton
Artikelnr. 734-3024
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
- Wachstumsfläche:940 cm²
- Verpackt:4/Karton
- Kapazität:2500 ml
- Bezeichnung:Glatte Oberfläche, schwarzer Phenolverschluss mit Gummimantel und Rand (51 mm)
- Ø-A×H:110×355 mm