Roller bottles, WHEATON®
Glatte Oberfläche, mit weißem PP-Verschluss (45 mm) mit innenliegender Dichtung und Ausgießring, 1380 ml, 550 cm², 110×240 mm, 4/Karton
Artikelnr. 734-3021
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
- Wachstumsfläche:550 cm²
- Verpackt:4/Karton
- Kapazität:1380 ml
- Bezeichnung:Glatte Oberfläche, mit weißem PP-Verschluss (45 mm) mit innenliegender Dichtung und Ausgießring
- Ø-A×H:110×240 mm