Gewebekapseln
Weiß, 28×5 mm
Catalog # 720-0205
Supplier: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Schalen aus weißem PP halten Gewebeproben während der Verarbeitung sicher in Position.
- Zur Probenidentifikation verfügt der Deckel über eine mattierte, beschreibbare Fläche
- Der Deckel lässt sich sicher mit dem Bodenteil verschließen
Specifications
- Typ:28×5 mm
- Farbe:Weiß