Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Messzylinder

50 ml, 1 ml, 200 mm, 0,75 ± ml
  612-1399
 :   HIRSCHMANN
Messzylinder
  612-1399
Messzylinder
Messzylinder

50 ml, 1 ml, 200 mm, 0,75 ± ml

 
22,80 €
   
1 * 2 ST
 

DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B.

  • Auf Einguss justiert ('ln')
  • Mit Ausguss und Sechskantfuß
  • Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert

DIN EN ISO 4788

Certifications: DIN EN ISO 4788

 
  • Kapazität:
    50 ml
  • Höhe:
    200 mm
  • Teilung:
    1 ml
  • Toleranz:
    0,75 ± ml