Messzylinder
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,15 ± ml
Artikelnr. 612-1397
Anbieter: HIRSCHMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B.
- Auf Einguss justiert ('ln')
- Mit Ausguss und Sechskantfuß
- Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
DIN EN ISO 4788
Zertifizierung: DIN EN ISO 4788
Spezifikationen
- Kapazität:10 ml
- Höhe:140 mm
- Teilung:0,2 ml
- Toleranz:0,15 ± ml