AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder
5 ml, 0,1 ml, 115 mm, 0,075 ± ml
Artikelnr. 612-1396
Anbieter:   HIRSCHMANN
Messzylinder
Artikelnr. 612-1396
Anbieter:  HIRSCHMANN
Messzylinder
Messzylinder
5 ml, 0,1 ml, 115 mm, 0,075 ± ml
Preis
23,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B.
  • Auf Einguss justiert ('ln')
  • Mit Ausguss und Sechskantfuß
  • Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
DIN EN ISO 4788
 : DIN EN ISO 4788
Spezifikationen
  • Kapazität:
    5 ml
  • Höhe:
    115 mm
  • Teilung:
    0,1 ml
  • Toleranz:
    0,075 ± ml