AuftragsverfolgungKontakt
Hydrocortison 98%
Hydrocortison 98%
Glasflasche, 5 g
Artikelnr. ACRO352450050
Gesundheit
Hydrocortison 98%
Artikelnr. ACRO352450050
CAS Nummer:  50-23-7
Hydrocortison 98%
Hydrocortison 98%
Glasflasche, 5 g
CAS Nummer:  50-23-7
Preis
147,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:50-23-7
  • Formel:C₂₁H₃₀O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00011654
  • Molekulargewicht:362.47 g/mol
  • Siedepunkt:567 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:212…217 °C
  • Dichte:1,4 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-020-1
Documents
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    White to almost white Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    212 to 217 °C
  • HPLC:
    ≥97.5 %
  • Specific optical rotation:
    +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane)
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 g
  • Cat. No.:
    ACRO352450050