AuftragsverfolgungKontakt
Mopp-Systeme, Edgeless® | Avantor
Mopp-Systeme, Edgeless®
Mopp-Kopf, Standard, unsteril, -, -, -
Artikelnr. 115-0174
Anbieter:   CONTEC
Mopp-Systeme, Edgeless®
Artikelnr. 115-0174
Anbieter:  CONTEC
Mopp-Systeme, Edgeless®
Mopp-Systeme, Edgeless®
Mopp-Kopf, Standard, unsteril, -, -, -
Preis
62,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Entwickelt für das Nasswischen in kontrollierten Umgebungen und Reinräumen zum effektiven Reinigen und Aufnehmen überschüssiger Flüssigkeiten. Ideal für den Einsatz in sterilen Umgebungen. Moppköpfe bestehen aus einem durchgehenden Schlauch aus 100 % Polyester-Strickgewebe, der zu Strängen geschlungen ist, die Flüssigkeiten für maximale Absorption einkapseln.
  • Mopp-Köpfe sind frei von jeglicher Verunreinigung durch Cellulose
  • Eimer aus Edelstahl und die leichtgängige Mopp-Presse mit Einsatz für maximalen Auspressdruck erhöhen die Effektivität des Systems
  • System-Komponenten und Eimer können Gamma, ETO, und im Autoklaven sterilisiert werden
Mopp-Köpfe wurden in einem Reinraum der ISO Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10/M2.5) gewaschen und verpackt.
Bestellinformation: Alle Komponenten des Mopp-Systems müssen separat bestellt werden. Das Eimer-Set aus Plastik beinhaltet einen Wischwagen mit Rollen, einen bzw. zwei Eimer und eine Mopp-Presse. Zum Eimer-Set aus Edelstahl gehören der Wischwagen mit Rollen, zwei Eimer und eine Mopp-Presse.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    -
  • Bezeichnung:
    Mopp-Kopf, Standard, unsteril
  • Abmessungen:
    -
  • Länge:
    -
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.