AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer, 2,500 - 3,000 g/cm³, 0,005 g/cm³, 280 - 300 mm
Artikelnr. AMARH801632
Anbieter:   Amarell
Dichte-Hydrometer
Artikelnr. AMARH801632
Anbieter:  Amarell
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer, 2,500 - 3,000 g/cm³, 0,005 g/cm³, 280 - 300 mm
Preis
89,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
  • Papierwaage und schussgewichteter Körper
  • Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
  • Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Hydrometer
  • Länge:
    280 - 300 mm
  • Seq:
    83
  • Teilung:
    0,005 g/cm³
  • Messbereich:
    2,500 - 3,000 g/cm³