Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL

Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL

Kunststoffflasche, 5 L
Artikelnr. 84528.360
Entzündlich
Ätzend
Anbieter:   VWR Chemicals
Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL
Artikelnr. 84528.360
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  64-19-7
Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL
Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL

Kunststoffflasche, 5 L

CAS Nummer:  64-19-7
Preis
128,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS Nummer:64-19-7
  • Formel:H₃CCOOH
  • MDL-Nummer:MFCD00036152
  • Molekulargewicht:60.05 g/mol
  • Siedepunkt:118 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:17 °C
  • Dichte:1,05 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:38,5 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-580-7
  • UN:2789
  • ADR:8 (3),II
  • REACH:01-2119475328-30
Spezifikationen

Spezifikation Testergebnisse

  • Assay:
    Min. 98 %

Spezifikationen

  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    5 L

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.