AuftragsverfolgungKontakt
Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 1 L
  84528.290
Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL
  84528.290
 :  64-19-7
Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL
Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffflasche, 1 L
 :  64-19-7
33,50 €
1 * 1 L
 :  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  •  :64-19-7
  •  :H₃CCOOH
  •  :MFCD00036152
  •  :60.05 g/mol
  •  :118 °C (1013 hPa)
  •  :17 °C
  •  :1,05 g/cm³ (20 °C)
  •  :38,5 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-580-7
  •  :2789
  •  :8 (3),II
  •  :01-2119475328-30
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 L