AuftragsverfolgungKontakt
Adhäsionsobjektträger | Avantor
Adhäsionsobjektträger
Adhäsionsobjektträger, 12 Wells (Ø 5 mm)
Artikelnr. MARI0900100
Anbieter:   MARIENFELD
Adhäsionsobjektträger
Artikelnr. MARI0900100
Anbieter:  MARIENFELD
Adhäsionsobjektträger
Adhäsionsobjektträger
Adhäsionsobjektträger, 12 Wells (Ø 5 mm)
Preis
1 616,62 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Adhesion slides with frosted ends and 90° ground edges.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Adhäsionsobjektträger, 12 Wells (Ø 5 mm)