Probenröhrchen
, 100 mm, 12 mm, , 0,9 - 1,0 mm
Artikelnr. SCERA61001200102
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für eine Vielzahl von Anwendungen.
Zertifizierung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Ext.Ø:12 mm
- Wandstärke:0,9 - 1,0 mm
- Länge:100 mm
- Seq:07