Probenröhrchen
, 160 mm, 16 mm, , 1,1 - 1,2 mm
Artikelnr. SCERA61601600121
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für eine Vielzahl von Anwendungen.
Zertifizierung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Ext.Ø:16 mm
- Wandstärke:1,1 - 1,2 mm
- Länge:160 mm
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.