Probenröhrchen
, 100 mm, 12 mm, , 1,1 - 1,2 mm
Artikelnr. SCERA61001200101
Anbieter: DWK Life Sciences
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikationen
- Ext.Ø:12 mm
- Wandstärke:1,1 - 1,2 mm
- Länge:100 mm