AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Verschlüsse
VWR®, Verschlüsse
LDPE, 212-1834, Natur, 11 mm
Catalog # 217-7005
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Verschlüsse
Catalog # 217-7005
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Verschlüsse
VWR®, Verschlüsse
LDPE, 212-1834, Natur, 11 mm
Price
66,60 €
Log in for availability
1 * 2.500 ST
Product Details & Documents
Diese Verschlüsse passen auf Proben- und Kulturröhrchen.
  • Flexibel, hohe mechanische Beständigkeit
Verschlüsse bestehen aus LDPE.
Specifications
  • Verschlussgröße:
    11 mm
  • Für Röhrchen:
    212-1834
  • Farbe:
    Natur
  • Material:
    LDPE
Complementary Products
Product Information
  • Catalog #
    Kapazität
    Material
    Ø int.
    Länge
    Ext.Ø
    Availability
    Price
  • 212-1834
    5 ml
    PS
    12,8 mm
    74,5 mm
    13,0 mm
    Log in for availability
    1 * 4.000 ST - 147,00 €
  • 212-1837
    3,5 ml
    PS
    11,8 mm
    01
    Log in for availability
    1 * 5.000 ST - 166,00 €
  • 212-1809
    5 ml
    PS
    11,0 mm
    74,5 mm
    13,0 mm
    Log in for availability
    1 * 2.000 ST - 105,00 €